由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 89040701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89040701-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
Sp2/0
反応性
Anti-macrophage, rat
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
特記事項なし
細胞株の説明
The antibody recognises a cytoplasmic antigen on monocytes and on most rat macrophage sub-populations. Please note that this hybridoma produces antibody in very low amounts (0.1 μg/ml).
免疫原
Highly purified recombinant human tumour necrosis factor alpha
アプリケーション
特記事項なし
培地
RPMI 1640 + 2 mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS) (heat inactivated)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)