Merck
HUC-Fm
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human umbilicus
包装
tube of 5 μg 87100801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87100801-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human umbilical cord fibroblast
細胞株の説明
Derived from the umbilical cord of a normal Japanese male infant.
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)