Merck
WEHI 3B
86013003, mouse blood, Not specified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
WEHI 3B, 86013003
由来生物
mouse blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Interleukin 3 (IL-3)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
関連するカテゴリー
細胞株の由来
Mouse BALB/c myelomonocyte
細胞株の説明
Derived from a BALB/c mouse which has undergone mineral oil injections intended to induce plasma cell tumour development. The original tumour WEHI-3b showed many characteristics of human myelomonocytic leukaemia. The cells produce high levels of IL-3.
アプリケーション
発がん性の研究
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 1-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.