製品名
A9, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85011426
由来生物
mouse adipose tissue
包装
tube of 5 μg 85011426-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011426-1VL
成長モード
Adherent
核型
Aneuploid
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse C3H/An areolar and adipose tissue
細胞株の説明
Derivative of L929 selected in azaguanine (3μg/ml). Partially resistant to azaguanine. A9 may be heterozygous for the ability to synthesise active inosinic acid phosphorylase.
アプリケーション
Metabolic studies
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) or DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-5x10,000/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)