Merck
MRC-5 Cell Line human
84101801, human lung
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
product name
MRC-5 Cell Line human, 84101801, From fetal lung fibroblast-like
由来生物
human lung
形状
cell suspension
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
アプリケーション
14週齢男児の正常肺組織から樹立されました。本細胞は、老化する前に60~70回集団倍加を受けています。ヒトウイルスに対する本細胞株のウイルス感受性は、WI-38細胞と同様です。
継代培養:70~80%コンフルエントの状態で、約1:3~1:6に分割してください(2~4 × 104生細胞/cm2で播種)。37°C、5% CO2で0.25%トリプシン溶液(EDTA含有または不含)を用いて処理してください。
推奨培地:EMEM(EBSS)に2 mM L-グルタミン、1% NEAA(非必須アミノ酸)、10% FBSを添加。