Merck
CAS4104-EP
Caps for Eppendorf® S-4-104 & S-4x750 Rotors
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
特徴
aerosol-tight
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638937 (NA)
Eppendorf® 5820748001 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG