スキップする
CA201
cAMPエンザイムイムノアッセイキット
sufficient for 96 assays
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Technique(s):
ELISA: suitable
Species reactivity:
-
Application:
ELISA
Citations:
25
製品CA201は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for 96 assays
Quality Segment
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CAMP(820)
General description
Non-radioactive, competitive immunoassay for the quantitation of cAMP in biological fluids (serum, plasma, and saliva), tissue culture media samples, or in samples containing very low concentrations of cyclic nucleotides. This kit uses a polyclonal antibody to cAMP to competitively bind cAMP or cAMP which has been covalently linked to an alkaline phosphatase molecule. The assay is performed in a 96 well plate coated with anti-rabbit IgG antibody. The colored end product, produced by the additon of substrate to the wells, is read at 405 nm on a multiwell plate reader. The intensity of the color is inversely proportional to the concentration of cAMP present in the well.
Application
cAMP Enzyme Immunoassay Kit has been used to quantify the cAMP level.[1]
Other Notes
Please refer to the attached Protocolfor details.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Acetic Anhydride 1 x 1
  • Assay Buffer 2 1 x 30
  • cAMP-Alkaline Phosphatase Conjugate 1 x 5
  • cAMP Assay Layout Sheet 1 x 1
  • cAMP EIA Antibody Rabbit Anti-cAMP 1 x 5
  • 5 Cycle Logit-Log Paper 1 x 1
  • Cyclic AMP Standard 1 x 0.5
すべて表示 (13)
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)