Merck
C8877
Sigma-Aldrich
酸化セリウム(IV)
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
別名:
酸化セリウム, 酸化セリウム、セリア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CeO2
CAS番号:
分子量:
172.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
密度
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChI Key
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
CeO2をCuO/TiO2に添加すると、比表面積が増加し、高温での焼結と細孔径の拡大が抑制されます。
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C8877-10G:
C8877-100G:
C8877-BULK:
C8877-500G:
C8877-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Leonardo P Franchi et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(7), 1319-1331 (2015-06-02)
Metallic nanoparticles such as silver (Ag), cerium dioxide (CeO2) and titanium dioxide (TiO2) are produced at a large scale and included in many consumer products. It is well known that most metallic NPs are toxic to humans which raise concerns