表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 units | カートの在庫状況を確認する | ¥43,300 |
250 units | カートの在庫状況を確認する | ¥93,800 |
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-842-1
MDL number:
Specific activity:
≥20 units/mg protein
Biological source:
Streptomyces sp.
¥43,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥20 units/mg protein
mol wt
~34 kDa
composition
protein, 55-65% biuret
solubility
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
等電点:5.1±0.1および5.4±0.1
Michaelis 定数:4.3 x 10‾5M(コレステロール)
阻害剤:イオン性洗剤、Hg++、Ag+
至適pH: 6.5 − 7.0
至適温度:45~50°C
pH安定性:pH 5.0~10.0(25°C、20時間)
熱安定性:45°C未満(pH 7.0、15分)
Michaelis 定数:4.3 x 10‾5M(コレステロール)
阻害剤:イオン性洗剤、Hg++、Ag+
至適pH: 6.5 − 7.0
至適温度:45~50°C
pH安定性:pH 5.0~10.0(25°C、20時間)
熱安定性:45°C未満(pH 7.0、15分)
Streptomyces spから生産されるコレステロールオキシダーゼは、分子量62 kDaです。最適pHは7、最適温度は37°Cです。[1]コレステロールオキシダーゼは、FAD結合ドメインとステロイド結合ドメインで構成されます。
Application
Streptomyces由来のコレステロールオキシダーゼは、モデル胆汁のミセル構造とエステラーゼの活性の関係を評価する研究で使用されています。また、Streptomyces由来のコレステロールオキシダーゼ は、スフィンゴミエリンの分解が細胞コレステロールの酸化性および細胞表面と細胞内部の間の定常状態分布に及ぼす影響を調査する研究で使用されています。
Biochem/physiol Actions
コレステロールオキシダーゼ(CHOD)は、コレステロール異化の第一段階を触媒するFADを含む単量体フラビンタンパク質です。この二機能性酵素は、FAD依存段階でコレステロールをコレスト-5-エン-3-オンに酸化し、その後、H2O2の放出によりコレスト-4-エン-3-オンに異性化されます。。[8]
微生物由来のコレステロールオキシダーゼは、炭素源およびエネルギー源としてコレステロールを使用します。特に脂質障害において、コレステロールに関連する診断アッセイに有用です。コレステロールオキシダーゼには殺虫特性があり、ワタミハナゾウムシの幼虫からの保護に役立ちます。Streptomyces spコレステロールオキシダーゼは有効期間が長く、良好な性能を示します。
Physical form
安定剤としてウシ血清アルブミンとアミノ酸を含む凍結乾燥粉末
Preparation Note
CHODは 50 mM の冷却リン酸カリウム緩衝液、pH 7.0 に可溶です。溶液は使用直前に調製してください。
Other Notes
1ユニットは、pH 7.5、25°C、1分間に、1.0 μmolのコレステロールを4-コレステン-3-オンに変換する酵素量です。注:4-コレステン-3-オンは異性化する場合があります。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source Streptomyces sp. | biological source - | biological source - | biological source - |
| specific activity ≥20 units/mg protein | specific activity ≥3 units/mg solid, ≥40 U/mg | specific activity ≥30 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥10 units/mg protein |
| form lyophilized powder | form lyophilized solid | form aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| solubility 50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold) | solubility water: 20 mg/mL | solubility 50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold) | solubility 50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)