スキップする
C7259
Cholesteryl erucate
≥95%
別名:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-erucate, 5-Cholesten-3β-ol 3-erucate, Cholesteryl cis-13-docosenoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥6,820
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C49H86O2
CAS番号:
分子量:
707.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
246-292-5
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
¥6,820
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C49H86O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-29-47(50)51-42-34-36-48(5)41(38-42)30-31-43-45-33-32-44(40(4)28-26-27-39(2)3)49(45,6)37-35-46(43)48/h14-15,30,39-40,42-46H,7-13,16-29,31-38H2,1-6H3/b15-14-/t40-,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49-/m1/s1
InChI key
SQHUGNAFKZZXOT-QXAJUEOOSA-N
Packaging
Sealed ampule.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C8503C8667PHR1533
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
≥92.5% (GC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C7259-100MG: + C7259-1G: + C7259-25MG: + C7259-500MG: + C7259-VAR: + C7259-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)