Merck
C7784
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Gly-Arg β-naphthylamide hydrochloride
~98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H33N7O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
584.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
~98%
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C28H33N7O5.ClH/c29-27(30)31-14-6-11-23(26(38)34-22-13-12-20-9-4-5-10-21(20)15-22)35-25(37)17-32-24(36)16-33-28(39)40-18-19-7-2-1-3-8-19;/h1-5,7-10,12-13,15,23H,6,11,14,16-18H2,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,38)(H,35,37)(H4,29,30,31);1H
InChI Key
BVFJVGPYUPGGDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
A sensitive and specific fluorogenic substrate for the assay of trypsin in human serum.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C7784-250MG:
C7784-VAR:
C7784-100MG:
C7784-BULK:
C7784-25MG:
C7784-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kramer, S., et al.
The Journal of Surgical Research, 8, 253-253 (1968)
Jorge Frias et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 31(2), 327-337 (2020-11-06)
Fibrinolytic enzymes with a direct mechanism of action and safer properties are currently requested for thrombolytic therapy. This paper reports on a new enzyme capable of degrading blood clots directly without impairing blood coagulation. This enzyme is also non-cytotoxic and