Merck
C7493
Sigma-Aldrich
アミノプリニルピラノベンゾピラノン 一水和物
≥98% (HPLC), solid
別名:
(5aS,7S)-7-[2-(6-アミノ-3H-プリン-3-イル)-1-メチルエチル]-5a,6,8,9-テトラヒドロ-3-メチル-1H,7H-ピラノ[4,3-b]ベンゾピラン-1-オン 一水和物, CP2 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23N5O3 · H2O
CAS番号:
分子量:
411.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.C[C@H](Cn1cnc(N)c2ncnc12)[C@H]3CCC4=CC5=C(O[C@H]4C3)C=C(C)OC5=O
InChI
1S/C21H23N5O3.H2O/c1-11(8-26-10-25-19(22)18-20(26)24-9-23-18)13-3-4-14-6-15-17(29-16(14)7-13)5-12(2)28-21(15)27;/h5-6,9-11,13,16H,3-4,7-8,22H2,1-2H3;1H2/t11?,13-,16-;/m0./s1
InChI Key
WIRCSRUVUSUQDQ-HTIJIITDSA-N
生物化学的/生理学的作用
アミノプリニルピラノベンゾピラノン一水和物はAβオリゴマーが誘導する細胞毒性を阻害します。アルツハイマー病の新しい研究ツールであり、治療薬としての可能性を有します。
アミノプリニルピラノベンゾピラノン一水和物はAβオリゴマーが誘導する細胞毒性を阻害します。アルツハイマー病の新しい研究ツールであり、治療薬としての可能性を有します。アミノプリニルピラノベンゾピラノン一水和物は、Aβオリゴマー成長の阻害や、Aβオリゴマーの有害な立体配座の形成阻害、細胞内基質との相互作用を阻害する等の作用があります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C7493-5MG:
C7493-VAR:
C7493-25MG:
C7493-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)