スキップする
C6895
セファクロル
別名:
7-(D-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-3-cephem-4-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥36,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H14ClN3O4S
CAS番号:
分子量:
367.81
UNSPSC Code:
51283701
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-909-5
Beilstein/REAXYS Number:
8176092
MDL number:
¥36,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder or crystals
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(Cl)=C(N2C1=O)C(O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H14ClN3O4S/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,14-/m1/s1
InChI key
QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
General description
化学構造:β-ラクタム
Application
セファクロルは、尿路感染症、腹腔内感染症、およびHaemophilus influenzae(インフルエンザ菌)感染症の研究に使用されています [1][2][3]。セファクロルは、ヒト腎臓有機アニオンおよびhOAT1、hPEPT1、hPEPT2などのペプチドトランスポーターの機序を研究するため、ならびに細菌の細胞壁ムコペプチド合成に及ぼすペニシリン結合タンパク質の阻害の影響を研究するために使用されます [4]
セファクロルは、Xenopus laevis(アフリカツメガエル)卵母細胞におけるAaOr7およびAaOr8の異種発現に使用されています。セファクロルは、単離した三叉神経節(TG)および後根神経節(DRG)ニューロンの培養にも使用されています。
Biochem/physiol Actions
セファクロルは、グラム陰性菌およびグラム陽性菌に対して広域スペクトル活性を有する第2世代のセファロスポリンです。セファクロルは、ペニシリン結合タンパク質に結合し、それにより細胞壁合成が阻害され、細胞死を引き起こします。[1]
Other Notes
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。水に溶けにくく、メタノール、クロロホルム、およびベンゼンにほとんど溶けません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C8395C8145C4520
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under セファクロル
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)