溶解性
chloroform: 9.80- 10.20 mg/mL, clear, red to red-brown
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=C(CC(C)O)c2c3c(CC(C)O)c(OC)c(O)c4C(=O)C=C5OCOc6cc(O)c(C1=O)c2c6c5c34
InChI
1S/C29H26O10/c1-10(30)5-12-18-19-13(6-11(2)31)29(37-4)27(35)21-15(33)8-17-23(25(19)21)22-16(38-9-39-17)7-14(32)20(24(18)22)26(34)28(12)36-3/h7-8,10-11,30-32,35H,5-6,9H2,1-4H3
InChI Key
JWFLIMIGORGZMQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
C6696-10MG:
C6696-5MG:
C6696-BULK:
C6696-VAR:
C6696-5MG-PW:
試験成績書(COA)