Merck
C6422
Sigma-Aldrich
(±)-コチニン-(メチル-d3)
別名:
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D3H9N2O
CAS番号:
分子量:
179.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142207
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
InChI Key
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ヒトにおけるニコチンの主要代謝物です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C6422-10MG:
C6422-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thompson, J.A., et al.
Journal of Chromatographic Science, 231, 53-53 (1982)