Merck
C5989
Sigma-Aldrich
pCMV-MAT-Tag®-FLAG®-1発現ベクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
CMVプロモーター下でのN末端MAT-Tag®-FLAG®によるデュアルタグ融合タンパク質の一過性の細胞質発現用ベクターです。pCMV-FLAG-MAT-1+MAPK1コントロールベクターが添付されています。
その他情報
FLAG®技術関係の文献は、www.sigma-aldrich.com/flagliteratureをご覧ください。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)