アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C37H42F3N5O13/c1-4-18(2)30(45-36(56)57-17-20-8-6-5-7-9-20)34(54)42-24(12-13-27(47)48)32(52)44-31(19(3)46)35(55)43-25(16-28(49)50)33(53)41-21-10-11-22-23(37(38,39)40)15-29(51)58-26(22)14-21/h5-11,14-15,18-19,24-25,30-31,46H,4,12-13,16-17H2,1-3H3,(H,41,53)(H,42,54)(H,43,55)(H,44,52)(H,45,56)(H,47,48)(H,49,50)/t18-,19+,24-,25-,30-,31-/m0/s1
InChI Key
RCIFCAJYIPUCJW-QXPVPWKFSA-N
遺伝子情報
human ... CARD8(22900) , CASP8(841) , CASP8AP2(9994) , CFLAR(8837) , GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279) , GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370) , CFLAR(12633) , GZMB(14939) , RGD1561819(502004) , RGD1562700(502007)
Amino Acid Sequence
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5599-VAR:
C5599-BULK:
C5599-5MG:
試験成績書(COA)