表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
25 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥16,600 |
100 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥49,300 |
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105500
¥16,600
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
form
tablet
Quality Segment
usage
tablet sufficient for 1 mL lysis (cell suspension)
storage temp.
−20°C
Application
CelLytic™Expressが錠剤になりました。効果は変わりません。培養菌体を直接溶解できます。His-Select® iLAP™カラムにも使用できます。CelLytic Expressタブレットには、細胞の完全な溶解に必要なリゾチ-ムやエンドヌクレア-ゼなどがすべて含まれています。得られる溶菌液には細胞片がなく、標準的なアフィニティ-精製にそのまま用いることができます。この新製品は最終溶菌液の容量をほとんど増加させないので、容量と時間のパラメ-タを定めて実験を行うことができ、バリデ-ションが容易です。また、生産スケ-ルプロトコ-ルの実施にも便利です。
Features and Benefits
- 培養系中のタンパク質を、効率よく非変性条件下で抽出できます。
- 集菌および清澄化の手順が不要なので、時間を節約できます。
- 操作が少ないため、生物活性が保持されます。
- アフィニティ-レジンおよび磁気ビ-ズに対応します。
- 生産スケ-ルでの抽出プロトコ-ルに最適です。
Other Notes
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
iLAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| usage tablet sufficient for 1 mL lysis (cell suspension) | usage - | usage - | usage 1 kit sufficient for 5 g fresh or frozen cell paste lysis. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| form tablet | form powder | form solution | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
適用法令
C5491-BULK: + C5491-VAR: + C5491-25EA: + C5491-100EA:
jan