スキップする
C5490
C75
≥98% (HPLC), fatty acid synthase (FAS) inhibitor of, powder
別名:
4-メチレン-2-オクチル-5-オキソテトラヒドロフラン-3-カルボン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥74,300
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥249,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H22O4
CAS番号:
分子量:
254.32
UNSPSC Code:
41121801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥74,300
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
C75, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC1OC(=O)C(=C)C1C(O)=O
InChI
1S/C14H22O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-11-12(13(15)16)10(2)14(17)18-11/h11-12H,2-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
VCWLZDVWHQVAJU-UHFFFAOYSA-N
Application
C75は、下記の用途で使用されています:
  • 脂肪酸合成酵素(FASN)を直接阻害し、メトホルミンよりも腫瘍様塊の形成を低減するC75の機能を調べるためのFASN阻害剤として
  • グリオーマ幹細胞(GSC)における脂肪酸合成を阻害する、薬理学的阻害剤として
  • FAS 阻害剤として 脂質生成を阻害し、過酸化水素によって誘導される老化を逆行させるためのChang細胞の前処理
Biochem/physiol Actions
C75は新規合成された脂肪酸合成酵素(FAS)の強力なインヒビタ-であり、代謝性障害やがんにおける脂肪酸合成の研究手段として使われています。
C75は、電離放射線のがん殺傷能の上昇を促進します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0497C2992SML0567
C75 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C5490
C75
BQCA ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0497
BQCA
CFTR(inh)-172 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C2992
CFTR(inh)-172
BRD4770 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0567
BRD4770
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)