スキップする
C5405
ニワトリ血清
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
chicken sera
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
chicken
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
製品C5405は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
chicken
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
composition
hemoglobin, ≤60 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤50 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
ニワトリ血清は、寄生虫学の分野で、microphallid吸虫(Maritrema novaezealandensis)の脱嚢、成長、生存、卵産生の研究に利用されています。ニワトリ血清は、ニワトリケラチン生成細胞の連続培養に利用されます。
Chicken Serum has been used:
  • for pellet resuspension following centrifugation, to prepare zymosan suspension for respiratory burst assay[1]
  • as a supplement to Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM) to culture HeLa P cells[2]
  • for blocking in immunofluorescence (IF) double-staining[3]
Biochem/physiol Actions
Animal sera serve as a cost-effective alternative to basal cell culture media supplement. They are commonly used in immunodetection protocols such as immunohistochemistry (IHC), immunocytochemistry (ICC), and western blot to block nonspecific binding. Chicken serum is suitable for use in parasitology to study excystation, growth, survival, and egg production of the microphallid trematode Maritrema novaezealandensis.[4] It is used for the serial cultivation of chicken keratinocytes.[5]
Analysis Note
エンドトキシン試験済み
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)