C5040
Clemizole hydrochloride
別名:
1-(p-Chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinylmethyl)benzimidazole hydrochloride, 1-(p-Chlorobenzyl)-2-pyrrolidylmethylenebenzimidazole hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-1H-benzimidazole hydrochloride, CID 2782 hydrochloride, NSC 46261 hydrochloride
About This Item
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC=C1CN2C(CN3CCCC3)=NC4=CC=CC=C42.[H]Cl
InChI
1S/C19H20ClN3.ClH/c20-16-9-7-15(8-10-16)13-23-18-6-2-1-5-17(18)21-19(23)14-22-11-3-4-12-22;/h1-2,5-10H,3-4,11-14H2;1H
InChI Key
DNFMJYXRIMLMBZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C5040-5G:
C5040-25G:
C5040-VAR:
C5040-1G:
C5040-BULK:
試験成績書(COA)