Merck
C4394
Sigma-Aldrich
4-クロロ-3,5-ジメチルフェノール
≥99%
別名:
4-クロロ-3,5-キシレノール, 4-クロロ-sym-m-キシレノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
156.61
Beilstein:
1862539
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥99%
mp
114-116 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI Key
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C4394-1KG:
C4394-100G:
C4394-BULK:
C4394-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)