Merck
C4022
DL-システイン
≥98% (TLC)
別名:
(±)-2-アミノ-3-メルカプトプロピオン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
HSCH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
121.16
EC Number:
222-160-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721406
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (TLC)
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
高濃度でキスカル酸類受容体のアゴニストとなるNMDAアゴニストです。
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C4022-50G: + C4022-10G: + C4022-BULK: + C4022-5G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)