Merck
C3956
Sigma-Aldrich
抗c-Myc抗体 ウサギ宿主抗体
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Myc Tag Polyclonal Antibody, c-Myc Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.56
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
~0.5 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using immunoprecipitates a c-Myc fusion protein from transfected mammalian cell lysates or bacterial extracts
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in methanol-acetone fixed transiently transfected cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in cell extracts from transfected cultures as well as bacterial lysates.
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MYC(4609)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MYC(MYC 癌原遺伝子)は、転写因子であり、腫瘍性タンパク質です。また、クロモソーム 8q24 に存在します。c-Myc 遺伝子は、塩基性 helix-loop-helix/leucine zipper(bHLH/LZ)転写因子をコードします。
抗 c-Myc 抗体は、c-Myc タグ付き融合タンパク質上の c-Myc タグ配列の検出に使用されます。このポリクローナル抗体は、ウサギで作成されており、N 末端および C 末端の c-Myc 配列を認識します。C3956 はアフィニティ精製済みの抗体であり、ほとんどのアプリケーションにおいて高い感度を示します。
特異性
N 末端または C 末端に c-Myc(Glu-Gln-Lys-Leu-Ile-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu)タグを持った融合タンパク質。
免疫原
ヒト c-myc 癌原遺伝子のアミノ酸 408-425 に相当するペプチドに、C 末端に付加されたシステイン残基を通じて、マレイミド活性化 KLH をコンジュゲートしました。
アプリケーション
抗 c-Myc 抗体は、ウェスタンブロッティングや、免疫蛍光法に使用されています。
抗体は、イムノブロッティング、免疫沈降、および免疫蛍光法での使用が推奨されます。
生物化学的/生理学的作用
MYC(MYC 癌原遺伝子)は、癌化や、癌の促進および治療耐性に不可欠であると考えられています。DLBCL(びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫)における MYC の過剰発現は、リツキシマブに、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾンを加えた治療(R-CHOP)において、予後不良および浸潤性の治療という結果をもたらします。細胞骨髄細胞腫症(c-myc)癌遺伝子は、細胞の増殖、分化、およびアポトーシスにおいて重要な役割を果たします。遺伝子発現の転写調節因子として機能します。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C3956-100UG:
C3956-VAR:
C3956-BULK:
C3956-.2MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cysteine-string protein isoform beta (Cspβ) is targeted to the trans-Golgi network as a non-palmitoylated CSP in clonal β-cells.
Boal F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1773(2), 109-119 (2007)
FDG-PET is a good biomarker of both early response and acquired resistance in BRAFV600 mutant melanomas treated with vemurafenib and the MEK inhibitor GDC-0973.
Baudy AR, et al.
EJNMMI Research, 2(1), 22-22 (2012)
Preaxial polydactyly: interactions among ETV, TWIST1 and HAND2 control anterior-posterior patterning of the limb.
Zhang Z, et al.
Development, 137(20), 3417-3426 (2010)
Ribosomal proteins RPL37, RPS15 and RPS20 regulate the Mdm2-p53-MdmX network.
Daftuar L, et al.
PLoS ONE, 8(7), e68667-e68667 (2013)
The role of low-density receptor-related protein 1 (LRP1) as a competitive substrate of the amyloid precursor protein (APP) for BACE1.
von Einem B, et al.
Experimental Neurology, 225(1), 85-93 (2010)