スキップする
C3640
炭酸 アンヒドラーゼ アイソザイムII ウシ赤血球由来
lyophilized powder, ≥2,000 W-A units/mg protein
別名:
カルボナートデヒドラターゼ, カルボナートヒドロリアーゼ, 炭酸 アンヒドラーゼII
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥237,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥2,000 W-A units/mg protein
¥237,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2,000 W-A units/mg protein
pI 
~5.4
storage temp.
−20°C
Application
Carbonic anhydrase from sigma has been used for the analysis of thermodynamic stability of the enzyme.[1] The enzyme has also been used to generate CD4+ T cell lines specific for carbonic anhydrase during the study of autoimmune pancreatitis in rat.[2]
Biochem/physiol Actions
Carbonic anhydrase is a zinc metalloenzyme that has a molecular weight of approximately 30,000 Da. The enzyme catalyzes the hydration of carbon dioxide to carbonic acid. It is involved in vital physiological and pathological processes such as pH and CO2 homeostasis, transport of bicarbonate and CO2, biosynthetic reactions, bone resorption, calcification, and tumorigenicity. Therefore, this enzyme is an important target for inhibitors with clinical applications in pathologies such as glaucoma, epilepsy and Parkinson′s disease.[1]
Other Notes
Wilbur-Anderson(W-A)1ユニットは、0°C、1分間に、0.02 MトリズマバッファーのpHを8.3から6.3に低下させる酵素量です(W-A 1ユニットは、Roughton-Boothユニットと実質的に等価です)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2522C3934C6165
specific activity
≥2,000 W-A units/mg protein
specific activity
≥3,000 W-A units/mg protein
specific activity
≥2,000 W-A units/mg protein
specific activity
≥3,000 W-A units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
pI 
~5.4
pI 
~5.9
pI 
-
pI 
~7.4
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)