表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C205H339N59O63S
CAS番号:
分子量:
4670.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Biochem/physiol Actions
CRFは、下垂体前葉からACTHおよびエンドルフィンを放出する視床下部ペプチドです。また、中枢神経系の神経伝達物質であり、ストレスに対する自律性および内分泌性の応答に関与しています。
下垂体前葉からACTHおよびエンドルフィンを放出します。中枢神経系の神経伝達物質です。
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C3167-BULK: + C3167-250UG-PW: + C3167-.5MG-PW: + C3167-1MG: + C3167-.5MG: + C3167-VAR: + C3167-1MG-PW: + C3167-250UG:
jan