表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥106,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C206H340N60O63S
CAS番号:
分子量:
4697.33
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CRH(280755)
Biochem/physiol Actions
CRFは、下垂体前葉からACTHおよびエンドルフィンを放出する視床下部ペプチドです。また、中枢神経系の神経伝達物質であり、ストレスに対する自律性および内分泌性の応答に関与しています。
下垂体前葉からACTHおよびエンドルフィンを放出します。中枢神経系の神経伝達物質です。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| Gene Information cow ... CRH(280755) | Gene Information human ... CRH(1392) | Gene Information - | Gene Information human ... CRH(1392) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C2671-250UG: + C2671-VAR: + C2671-1MG-PW: + C2671-1MG: + C2671-BULK:
jan