Merck
C201
Sigma-Aldrich
環状アデノシン二リン酸リボース
別名:
ADP-シクロ[N1:1′']-リボース, cADP-リボース, cADPR, サイクリックADPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21N5O13P2
CAS番号:
分子量:
541.30
UNSPSCコード:
12352204
保管温度
−70°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)[n@H]4cnc5C(=N)[N@@H]2C=Nc45
InChI
1S/C15H21N5O13P2/c16-12-7-13-18-4-19(12)14-10(23)8(21)5(31-14)1-29-34(25,26)33-35(27,28)30-2-6-9(22)11(24)15(32-6)20(13)3-17-7/h3-6,8-11,14-16,21-24H,1-2H2,(H,25,26)(H,27,28)/t5-,6-,8-,9-,10-,11-,14-,15-/m1/s1
InChI Key
BQOHYSXSASDCEA-KEOHHSTQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C201-BULK:
C201-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)