Merck
C009
Sigma-Aldrich
McN-A-343
別名:
(4-ヒドロキシ-2-ブチニル)-1-トリメチルアンモニウム-3-クロロカルバニラートクロライド, 4-[N-(3-クロロフェニル)カルバモイルオキシ]-2-ブチニルトリメチルアンモニウムクロライド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18Cl2N2O2
CAS番号:
分子量:
317.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
white
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
InChI Key
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
M1ムスカリン性アセチルコリンレセプタ-のアゴニストです。
以下による置換