Merck
BUA462-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, capacity 250 mL, pack of 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
特徴
aerosol-tight capable
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638084 (NA)
Eppendorf® 5810716004 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
250 mL
適合性
for use with Rotor A-4-62
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Rectangular buckets have a maximum speed of 3,220 × g (4,000 rpm)
  • Compatible with A-4-62 swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)