Merck
BR782970
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane, pore size 8 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
PET membrane
詳細
cellGrade(TM) plus
無菌性
sterile
包装
pack of 1 ea (12 strips with 4 inserts per strip)
メーカー/製品名
BRAND 782970
サイズ
6 well
ポアサイズ
8 μm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)