Merck
BMSIPS2050PS3
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
直径× L
68 mm × 400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Useful for gentle, mid to low speed mixing, this stainless steel flat propeller has 3 holes.
抗体吸着処理
stirring, mixing
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)