Merck
BM0012
Sigma-Aldrich
BMS-191095 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(3R,4S)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-carbonitrile monohydrochloride, (3R-trans)-4-[(4-Chlorophenyl)(1H-imidazol-2-ylmethyl)amino]-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-Benzopyran-6-carbonitrile monohydrochloride, BMS 191095 hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21ClN4O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
445.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1(C)OC2=CC=C(C#N)C=C2[C@H](N(CC3=NC=CN3)C4=CC=C(Cl)C=C4)[C@H]1O.[H]Cl
InChI
1S/C22H21ClN4O2.ClH/c1-22(2)21(28)20(17-11-14(12-24)3-8-18(17)29-22)27(13-19-25-9-10-26-19)16-6-4-15(23)5-7-16;/h3-11,20-21,28H,13H2,1-2H3,(H,25,26);1H/t20-,21+;/m0./s1
InChI Key
TZLMTXNZECPICU-JUDYQFGCSA-N
生物化学的/生理学的作用
BMS-191095 is a potent and selective mitochondrial ATP-sensitive K1 channel (KATP) channel opener devoid of peripheral vasodilating activity.
BMS-191095 is a potent and selective mitochondrial ATP-sensitive K1 channel (KATP) channel opener devoid of peripheral vasodilating activity. BMS-191095 improves postischemic recovery of function and reduced lactate dehydrogenase release in the isolated rat hearts.
特徴および利点
BMS-191095 is available through a partnership with Bristol-Myers Squibb (BMS). To learn more and view other BMS compounds, visit sigma.com/BMS.
法的情報
Sold for research purposes only under agreement from BMS.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
BM0012-VAR:
BM0012-BULK:
BM0012-25MG:
BM0012-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)