Merck
B9541
SAFC
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97% (GC)
別名:
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19ClOSi
CAS番号:
分子量:
290.86
Beilstein:
5037778
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (GC)
含みます
~0.5% CaCO3 as stabilizer
密度
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI Key
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
文書ライブラリにアクセスする
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)