Merck
B9009
Sigma-Aldrich
酸化硝酸ビスマス
別名:
オキシ硝酸ビスマス, 塩基性硝酸ビスマス(III), 硝酸ビスムチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Bi(O)NO3
CAS番号:
分子量:
286.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
(4BiNO3(OH)2 • BiO(OH))
SMILES記法
O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O.O[Bi](O)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
InChI Key
OAVDTZZNYFIIGB-UHFFFAOYSA-E
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換