アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to very faintly yellow
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccccc1NC(=O)CCCCCCC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C20H25N3O2/c21-17-12-8-9-13-18(17)23-20(25)15-7-2-1-6-14-19(24)22-16-10-4-3-5-11-16/h3-5,8-13H,1-2,6-7,14-15,21H2,(H,22,24)(H,23,25)
InChI Key
RFLHBLWLFUFFDZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B8063-5MG:
B8063-VAR:
B8063-25MG:
B8063-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.