スキップする
B7937
BSc3094 一臭化水素酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
2-[4-(4-ニトロフェニル)-2-チアゾリル]ヒドラジド-1H-ベンズイミダゾール-6-カルボン酸 一臭化水素酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥32,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H12N6O3S·HBr
CAS番号:
分子量:
461.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
¥32,100
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 22 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2csc(NNC(=O)c3ccc4[nH]cnc4c3)n2
InChI
1S/C17H12N6O3S.BrH/c24-16(11-3-6-13-14(7-11)19-9-18-13)21-22-17-20-15(8-27-17)10-1-4-12(5-2-10)23(25)26;/h1-9H,(H,18,19)(H,20,22)(H,21,24);1H
InChI key
HVNYYJJWBWMGCO-UHFFFAOYSA-N
Application
BSc3094 is used in tau protein amyloidogenicity/tauopathy research to study the processes of tau aggregation and cross-linking in neurodegenerative disease development.
Biochem/physiol Actions
BSc3094は、タウ凝集の強力な阻害剤であり、タウによってすでに形成されていた対らせん状細線維を溶解します。BSc3094は、タウタンパク質とI-IVプロトンを含む辺縁部で密接に相互作用しますが、第2の付着部位はニトロ基側にあると考えられています。N2A細胞(タウ凝集モデル系)では、BSc3094は低い毒性を示します。
BSc3094はタウ凝集の強力なインヒビターです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B5313SML2243S5696
BTSA1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2243
BTSA1
SKI II ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5696
SKI II
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 22 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)