Merck
B7126
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-イソロイシン, Boc-L-イソロイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
231.29
Beilstein:
1711700
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
66-69 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7126-1G:
B7126-100G:
B7126-25G:
B7126-5G:
B7126-BULK:
試験成績書(COA)