安全性情報
B7011
Sigma-Aldrich
α-Bromo-p-xylene
別名:
4-Methylbenzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B7011-VAR:
B7011-BULK:
B7011-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)