Merck
B5559
Sigma-Aldrich
BRL 52537 hydrochloride
>98% (HPLC)
別名:
(±)-1-(3,4-Dichlorophenyl)acetyl-2-(1-pyrrolidinyl)methylpiperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24N2OCl2 · HCl
分子量:
391.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
>98% (HPLC)
off-white
溶解性
methanol: soluble ~18 mg/mL at 60 °C
DMSO: insoluble
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Clc1ccc(CC(=O)N2CCCCC2CN3CCCC3)cc1Cl
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
κ/μ opioid receptor agonist.
法的情報
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B5559-BULK:
B5559-VAR:
B5559-50MG:
B5559-10MG:
試験成績書(COA)