スキップする
B5507
Bleomycin sulfate
DNA synthesis inhibitor, crystalline
別名:
ブレオ, ブレキサン, ブレノキサン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
15 units
カートの在庫状況を確認する
¥219,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-925-2
MDL number:
Form:
crystalline
¥219,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
硫酸ブレオマイシン from Streptomyces verticillus, crystalline, 1.5-2.0 U/mg
form
crystalline
Quality Segment
specific activity
1.5-2.0 U/mg
color
white to off-white
solubility
H2O: 20 mg/mL
cation traces
Cu: ≤0.10%
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
InChI key
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
General description
化学構造:糖ペプチド
硫酸ブレオマイシンは、Streptomyces verticillusから単離された抗腫瘍性抗生物質です。細胞培地には、10~100 μg/mLで使用することを推奨します。
Application
硫酸ブレオマイシンは、Streptomyces verticillusから単離された抗腫瘍性抗生物質です。細胞培地には、10~100 μg/mLで使用することを推奨します。
Streptomyces verticillus由来の硫酸ブレオマイシンは、次の用途に使用されています。
  • 肺線維症においてテロメア短縮の影響を研究するため。
  • 肺傷害を誘発し、CEACAM6発現に対するその影響を研究するため。
  • 肺傷害を誘発し
  • 、CEACAM6発現に対するその影響を研究するためのDNAアルキル化剤として。
  • 動物において肺傷害と
  • その後の線維症を引き起こすため。
Biochem/physiol Actions
硫酸ブレオマイシンはDNAに結合し、特異的な塩基配列におけるssDNAの切断を引き起こしてDNA合成を阻害します。この阻害作用は、ブレオマイシンの酸素および金属イオンへの結合を必要とします。また、弱く、しかしより選択的にRNAも切断します。アポトーシスの誘導および調節物質として作用し、腫瘍の血管新生を阻害します。
Features and Benefits
本化合物は、アポトーシス研究用の製品として提供しています。他のアポトーシス研究用製品を閲覧するには、ここをクリックしてください。他の研究領域用の生理活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
Preparation Note
本製品は20 mg/mLで水に可溶であり、数日間は活性があります。0.1 Mの中性リン酸カリウムに溶解した2ユニット/mLの溶液は、14日以内に使用してください。通常の生理食塩水に溶解した3ユニット/mLの溶液は、活性が3ヵ月間あります。
本製品は、ブレオマイシンA2(70%)とB2(30%)を含むグリコペプチド系抗生物質の混合物です。 ブレオマイシンは末端アミンが互いに異なり、さまざまな生物学的活性を示します。
Other Notes
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で、吸湿剤と共に保管してください。
本製品は、ブレオマイシンA2(70%)およびB2(30%)を含む糖ペプチド抗生物質の混合物です。それぞれのブレオマイシンは、末端のアミンが異なり、異なる生物学的活性を示します。
Disclaimer
本製品は、2~8℃で保存する必要があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B24341076308BP971
form
crystalline
form
crystalline
form
lyophilized powder (
)
form
powder (lyophilized)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
specific activity
1.5-2.0 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)