Merck
B5063
BMS-193885
≥98% (HPLC)
別名:
1,4-ジヒドロ-4-[3-[[[[3-[4-(3-メトキシフェニル)-1-ピペリジニル]プロピル]アミノ]カルボニル]アミノ]フェニル]-2,6-ジメチル-3,5-ジメチルエステル-3,5-ピリジンジカルボン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C33H42N4O6
CAS番号:
分子量:
590.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(NC(=O)NCCCN3CCC(CC3)c4cccc(OC)c4)c2)C(=O)OC
InChI
1S/C33H42N4O6/c1-21-28(31(38)42-4)30(29(22(2)35-21)32(39)43-5)25-10-6-11-26(19-25)36-33(40)34-15-8-16-37-17-13-23(14-18-37)24-9-7-12-27(20-24)41-3/h6-7,9-12,19-20,23,30,35H,8,13-18H2,1-5H3,(H2,34,36,40)
InChI key
WMYSXJSJXZFODY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BMS-193885は、強力かつ選択的なY1アンタゴニストであり、急性および慢性的な食物摂取の両方の動物モデルで作用が確認されています。in vivoで有効ですが、腸管吸収が低いことから経口投与では利用できず、医薬品としての開発は進められていません。BMS-193885は、肥満治療におけるY1アンタゴニズムの有効性を示す目的で、前臨床試験のコンセプトツールとして使用されています。
BMS-193885は、強力かつ選択的なY1アンタゴニストであり、急性および慢性的な食物摂取の動物モデルで作用が確認されています。
Features and Benefits
This compound is featured on the Neuropeptide Y Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bristol-Myers Squibb. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
B5063-5MG: + B5063-IP: + B5063-VAR: + B5063-BULK: + B5063-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)