Merck
B5042
Sigma-Aldrich
テトラクロロヨウ素酸ベンジルトリメチルアンモニウム
≥98% (titration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(ICl4)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
418.96
Beilstein:
4619219
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98% (titration)
SMILES記法
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B5042-BULK:
B5042-VAR:
B5042-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kajigaeshi, S., et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 941-941 (1990)