スキップする
B4014
ブリリアントグリーン
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
アストラディアマントグリーンGX, エチルグリーン, エメラルドグリーン, ソリッドグリーンJO, ダイヤモンドグリーン, ベーシックグリーン1, マラカイトグリーンG
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥19,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H34N2O4S
CAS番号:
分子量:
482.63
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-190-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3901207
Colour Index Number:
42040
¥19,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ブリリアントグリーン, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥90%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥1750 at 628- 632  nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Application
静菌効力が保証されています。胞子形成細菌1種と腸チフス群2種に対して静菌剤としての試験を行いました。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B675620167767060
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
color
dark green
color
blue-green
color
black, very dark brown, very dark green
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, ≥90%
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, 65%
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ブリリアントグリーン
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)