Merck
B2545
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-carboxy-14C
aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H514COOH
CAS番号:
分子量:
122.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
aqueous solution
標識化の程度
1-20 mCi per mmol
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[14C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i7+2
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-WGGUOBTBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
血清ボトル入り
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B2545-100UCI:
B2545-1MCI:
B2545-250UCI:
B2545-500UCI:
B2545-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)