スキップする
B2377
N-ブロモアセトアミド
powder
別名:
NBA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
CH3CONHBr
CAS番号:
分子量:
137.96
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-181-0
Beilstein/REAXYS Number:
969346
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
105 °C
solubility
water: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5)
InChI key
VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Application
膜のナトリウムイオンチャネルとカリウムイオンチャネルの速やかな不活化を阻止します[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B3131D0627B81255
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
mp
105 °C
mp
-
mp
-
mp
175-180 °C (dec.) (lit.)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
B2377-10G: + B2377-BULK: + B2377-500G: + B2377-50G: + B2377-100G: + B2377-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)