product name
[Lys3]-Bombesin, ≥97% (HPLC)
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
色
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C4CCC(=O)N4)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C71H110N22O18S/c1-35(2)25-48(90-63(103)44(15-11-12-23-72)87-65(105)46(16-19-53(73)94)88-64(104)45-18-21-56(97)83-45)62(102)79-32-57(98)85-52(29-55(75)96)70(110)89-47(17-20-54(74)95)66(106)92-50(27-39-30-78-42-14-10-9-13-41(39)42)67(107)82-38(7)61(101)93-59(37(5)6)71(111)80-33-58(99)84-51(28-40-31-77-34-81-40)69(109)91-49(26-36(3)4)68(108)86-43(60(76)100)22-24-112-8/h9-10,13-14,30-31,34-38,43-52,59,78H,11-12,15-29,32-33,72H2,1-8H3,(H2,73,94)(H2,74,95)(H2,75,96)(H2,76,100)(H,77,81)(H,79,102)(H,80,111)(H,82,107)(H,83,97)(H,84,99)(H,85,98)(H,86,108)(H,87,105)(H,88,104)(H,89,110)(H,90,103)(H,91,109)(H,92,106)(H,93,101)
InChI Key
DXMFSGIDMUPBCC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRP(2922)
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B1647-1MG:
B1647-BULK:
B1647-VAR:
試験成績書(COA)