powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
white
溶解性
H2O: >180 mg/mL
ethanol: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].C1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3cc4ccccc4s3
InChI
1S/C19H25NS.ClH/c1-5-11-19(12-6-1,20-13-7-2-8-14-20)18-15-16-9-3-4-10-17(16)21-18;/h3-4,9-10,15H,1-2,5-8,11-14H2;1H
InChI Key
XBOZTWUGBRZVBP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A3(6531)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B138-VAR:
B138-BULK:
B138-10MG:
B138-25MG:
試験成績書(COA)