Merck
B0435
Sigma-Aldrich
Bohemine
≥95% (HPLC), powder
別名:
2-(3-Hydroxypropylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24N6O
CAS番号:
分子量:
340.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
溶解性
chloroform: soluble 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCCO)nc12
InChI
1S/C18H24N6O/c1-13(2)24-12-21-15-16(20-11-14-7-4-3-5-8-14)22-18(23-17(15)24)19-9-6-10-25/h3-5,7-8,12-13,25H,6,9-11H2,1-2H3,(H2,19,20,22,23)
InChI Key
OPQGFIAVPSXOBO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Cdk inhibitor; tool for studying cell cycle and anti-cancer activities.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B0435-BULK:
B0435-VAR:
B0435-1MG:
B0435-5MG:
試験成績書(COA)