Merck
AXYSCT050SSBS
Self standing screw cap tubes and attached caps with O-rings
capacity 0.5 mL, blue, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
blue
screw top cap
無菌性
sterile
特徴
RCF 20,000 × g
包装
pack of 500 tubes
case of 8 packs
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
キャパシティ
0.5 mL